Nitrat-Standardlösung zertifiziertes Referenzmaterial 1000 mg/l NO3 Certipur 1 * 500 mL
Artikelnr. 1.04613.0500
Lieferant: Merck
New Product
Nitrat-Standardlösung zertifiziertes Referenzmaterial 1000 mg/l NO3 Certipur 1 * 500 mL
Artikelnr. 1.04613.0500
Lieferant: Merck
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Sicherheitsspritzflaschen, Weithals, mit aufgedrucktem Namen
Lieferant: Kautex
Pasteur-Pipetten
Lieferant: RATIOLAB
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Natriumchlorid 0,9%, Ecotainer®
Lieferant: B. Braun
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals