Mehrgaswarngerät MultiRAE lite, HCN/O2/CO (H2-kompensiert)/H2 Diffusionsgerät Sensorbestückung (Meßbereich / Auflösung): - HCN (Cyanwasserstoff): 0...50 ppm / 0,5 ppm - O2 (Sauerstoff): 0...30 Vol-% / 0,1 Vol-% - CO - H2-komp. (Kohlenmonoxid, H2-komp 1 * 1 ST
Artikelnr. RAESMAA60E0FM70B20
Lieferant: RAE SYSTEMS