Mini-Display Leak-Sensor, Alarmierungsbox im halogenfreiem Kunststoffgehäuse zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln, Front mit Touch-Schaltflächen und LED-Anzeigen, Ausführung Splitter programmiert zur Steuerung des b.safe Splitters (nicht enthal 1 * 1 ST
Artikelnr. BOHLR658-24
Lieferant: Bohlender
New Product
Frequently Bought Together