CPD-00X1HMS3-Y-00 Mehrgaswarngerät BW Flex mit Sensoren der neuesten Generation: O2, CO, H2S, SO2 (Doppelsensor für CO & H2S) Meßbereiche / Empfindlichkeit: - O2: 0..30 %-Vol / 0,1 %-Vol - Doppelsensor COSH: -- CO: 0...2000 ppm / 1 ppm -- H2S: 0...40 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTECPD00X1HMS3Y00
Lieferant: BW TECHNOLOGIES
New Product
Frequently Bought Together