[EN]ELECTRODE CARRIER PTFE 1 * 2 ST
Catalog # ASYNADS30-EC-PTFE
Supplier: ASYNT
New Product
Frequently Bought Together
Pipettenspitzen, Finntip™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
VWR® Reagenzreservoirs
Supplier: VWR Collection
Pipette tips, Labtip
Supplier: Thermo Fisher Scientific
VWR® Autoclavable Bags, Polypropylene, Clear
Supplier: VWR Collection
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Kanister, Enghals, HDPE
Supplier: RIXIUS
Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Supplier: Brand
Benzol, Supelco®
Supplier: Merck
AlphaTec® 53-002 Chemikalienbeständige Handschuhe
Supplier: Ansell
Einmalkanülen
Supplier: EHRHARDT SOEHNE