Tork W6 Basic-Papier
Product Details & Documents
Effiziente Reinigung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und Nässe mit diesem speziell entwickelten Wischpapier.
Sichern Sie sich hochwertiges Wischpapier mit diesen für Lebensmittelkontakt zertifizierten Rollen
Mit diesen HACCP International zertifizierten Rollen wird die HACCP-Konformität Ihrer Umgebung einfacher
Verbessern Sie die Sicherheit in der Lebensmittelproduktion dank der hohen Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit dieser blauen Papierrolle
Sparen Sie Zeit bei der Wartung mit einer Wischpapierrolle mit hoher Kapazität, die zwischen den Nachfüllungen länger hält
Für verbesserte Hygiene in der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung wählen Sie diese blaue Wischpapierrolle. Sie ist gut sichtbar und HACCP-zertifiziert. Jedes Blatt reinigt effektiv mit hoher Festigkeit, Dicke und Saugfähigkeit, sodass Sie weniger Handtücher gleichzeitig benötigen. Sparen Sie Zeit beim Nachfüllen, denn die hohe Kapazität der Wischpapierrolle sorgt für eine längere Lebensdauer.
: FSC MIX Credit, SA-COC-008266; EU Ecolabel, SE/004/001.
:
:
:
:
Spezifikationen
- Verpackt:6 rolls (6 × 250 m)
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Wipers, refill, universal, compatible with Tork W6 dispensers, Core int.Ø: 38 mm
- L×B:250000×195 mm
- Seq:1