AuftragsverfolgungKontakt
Tork W6 Basic-Papier
Tork W6 Basic-Papier
Wipers, refill, universal, compatible with Tork W6 dispensers, Core int.Ø: 38 mm, Weiß, 250000×195 mm, 6 rolls (6 × 250 m)
Catalog # SCAA130007
Supplier:   Essity
Tork W6 Basic-Papier
Catalog # SCAA130007
Supplier:  Essity
Tork W6 Basic-Papier
Tork W6 Basic-Papier
Wipers, refill, universal, compatible with Tork W6 dispensers, Core int.Ø: 38 mm, Weiß, 250000×195 mm, 6 rolls (6 × 250 m)
Price
118,00 €
Log in for availability
Product Details & Documents
Effiziente Reinigung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und Nässe mit diesem speziell entwickelten Wischpapier.
  • Sichern Sie sich hochwertiges Wischpapier mit diesen für Lebensmittelkontakt zertifizierten Rollen
    Mit diesen HACCP International zertifizierten Rollen wird die HACCP-Konformität Ihrer Umgebung einfacher
    Verbessern Sie die Sicherheit in der Lebensmittelproduktion dank der hohen Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit dieser blauen Papierrolle
    Sparen Sie Zeit bei der Wartung mit einer Wischpapierrolle mit hoher Kapazität, die zwischen den Nachfüllungen länger hält
Für verbesserte Hygiene in der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung wählen Sie diese blaue Wischpapierrolle. Sie ist gut sichtbar und HACCP-zertifiziert. Jedes Blatt reinigt effektiv mit hoher Festigkeit, Dicke und Saugfähigkeit, sodass Sie weniger Handtücher gleichzeitig benötigen. Sparen Sie Zeit beim Nachfüllen, denn die hohe Kapazität der Wischpapierrolle sorgt für eine längere Lebensdauer.
Certifications: FSC MIX Credit, SA-COC-008266; EU Ecolabel, SE/004/001.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Verpackt:
    6 rolls (6 × 250 m)
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Wipers, refill, universal, compatible with Tork W6 dispensers, Core int.Ø: 38 mm
  • L×B:
    250000×195 mm
  • Seq:
    2