Chlorid-Standardlösung zertifiziertes Referenzmaterial 1000 mg/l Cl Certipur 1 * 500 mL
Artikelnr. 1.04618.0500
Lieferant: Merck
New Product
Chlorid-Standardlösung zertifiziertes Referenzmaterial 1000 mg/l Cl Certipur 1 * 500 mL
Artikelnr. 1.04618.0500
Lieferant: Merck
New Product
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Ganzglasspritzen, FORTUNA® OPTIMA®
Lieferant: Poulten & Graf
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Pipettenspitzen, Standard
Lieferant: Brand
N,N-Dimethylformamid ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Ammoniumacetat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Puffer, konzentrierte Lösungen, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck