Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection Systems | Avantor
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection Systems
Protein detection system midi and multiBlot for western blotting, 85×135 mm and 45×84 mm
Artikelnr. MILFSNAP2MB2
Anbieter:   Merck
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection Systems
Artikelnr. MILFSNAP2MB2
Anbieter:  Merck
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection Systems
SNAP i.d.® 2.0 Protein Detection Systems
Protein detection system midi and multiBlot for western blotting, 85×135 mm and 45×84 mm
Preis
2 150,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang: This system includes the SNAP i.d. 2.0 base, two MultiBlot holding frames, two antibody collection trays, vacuum tubing, rolling Pad and blot roller, two wetting trays and a quick start user guide.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Protein detection system midi and multiBlot for western blotting, 85×135 mm and 45×84 mm
  • Seq:
    6
  • Cat. No.:
    MILFSNAP2MB2
  • Detektor:
    Chemiluminescence fluorescence chromogenic
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFWBSAMPLE2
    SNAP i.d. 2.0 sample pack
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 224,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2FRMN01
    SNAP i.d.® 2.0 mini blot holding frame and lid (1), accepts mini blot holders (2) for blot incubation (single pack)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 156,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2BHMB050
    SNAP i.d.® 2.0 Multiblot holders (45×84 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 346,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2BHMN0100
    SNAP i.d.® 2.0 mini blot holder, accepts up to 75×84 mm blots
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 320,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAPABTR
    SNAP i.d.® 2.0 antibody collection tray
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - 30,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2FRMD01
    SNAP i.d.® 2.0 midi blot holding frame and lid (1), accepts midi blot holders (2) for blot incubation (single pack)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 131,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2BASE
    SNAP i.d.® 2.0 base kit, includes base unit (1), tubing assembly kit (1), blot roller (1), rolling pad (1), wetting tray (2), antibody collection tray (2), quick start guide
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 2 010,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2FRMB01
    SNAP i.d.® 2.0 Multiblot holding frame (single pack)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 534,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2BHMB-K
    SNAP i.d.® 2.0 Multiblot holders (45×84 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 917,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2BHMD0100
    SNAP i.d.® 2.0 midi blot holder, accepts up to 85×135 mm blots
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 385,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFWBAVDBH02
    Double blot holder
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST - 461,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILFSNAP2RL
    SNAP i.d.® 2.0 blot roller
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 35,20 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.