ContactUsLinkComponent
Edelstahl-Einschiebe-Abtropfschale, 15 mm Rand (kann die rumliche Temperaturverteilung beeintrchtigen) - nicht verwendbar in Ver bi ndung mit Option K1 1 * 1 ST
Artikelnr. MEMMB29726HPP410EC
Lieferant:  MEMMERT
New Product
Edelstahl-Einschiebe-Abtropfschale, 15 mm Rand (kann die rumliche Temperaturverteilung beeintrchtigen) - nicht verwendbar in Ver bi ndung mit Option K1 1 * 1 ST
Artikelnr. MEMMB29726HPP410EC
Lieferant:  MEMMERT