Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ Rapid Directional RNA-Sequence 2.0 Kits | Avantor

NEXTFLEX™ Rapid Directional RNA-Sequence 2.0 Kits

NEXTFLEX™ Rapid Dir RNA-Sequenz-Autokit 2.0, 96,
Artikelnr. BIOONOVA-5198-53
Marketsource
Anbieter:   Revvity
NEXTFLEX™ Rapid Directional RNA-Sequence 2.0 Kits
Artikelnr. BIOONOVA-5198-53
Anbieter:  Revvity
Marketsource
CAS Nummer:  
NEXTFLEX™ Rapid Directional RNA-Sequence 2.0 Kits
NEXTFLEX™ Rapid Directional RNA-Sequence 2.0 Kits

NEXTFLEX™ Rapid Dir RNA-Sequenz-Autokit 2.0, 96,

CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents

Das NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Sequence Kit 2.0 dient der Vorbereitung gerichteter, strangspezifischer RNA-Bibliotheken für die Sequenzierung mit Illumina®-Sequenzierern.

  • Hohe Abdeckungsgleichmäßigkeit bei geringer Duplikationsrate Optimiert für 5 ng bis 5 µg Gesamt-RNA, inklusive Reverse-Transkriptase- und Cleanup-/Größenauswahl-Beads Einfaches Protokoll, validiert mit NEXTFLEX® Poly(A)-Beads 2.0 und dem NEXTFLEX® RiboNaut™ rRNA-Depletionskit (Mensch, Maus, Ratte) Entwickelt für die Verwendung mit NEXTFLEX® RNA-Seq 2.0. Einzigartige Dual-Index-Barcodes ermöglichen ein breites Multiplexing-Spektrum (2 bis 1.526 Proben in einem Lauf) Automatisiert auf den Sciclone® G3 NGSx- und Zephyr® G3 NGS-Workstations

Das NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Seq Kit 2.0 enthält Reverse Transkriptase, die notwendigen Reagenzien zur Bibliotheksvorbereitung sowie optimierte Cleanup-/Größenauswahl-Beads für zuverlässige Leistung. Das Kit beinhaltet ein einfaches Protokoll zur Bibliotheksvorbereitung, das mit den NEXTFLEX® Poly(A)-Beads 2.0 und dem NEXTFLEX® RiboNaut™ rRNA-Depletion Kit (Mensch, Maus, Ratte) getestet wurde, um Gesamt-RNA als Input zu verwenden. Das NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Seq Kit 2.0 ist für die Verwendung mit NEXTFLEX® RNA-Seq 2.0 Unique Dual Index Barcodes (6,25 μm) konzipiert, die farblich ausgeglichen sind und proprietären Reinheits-Qualitätskontrollen unterzogen wurden, um zuverlässige Sequenzierungsergebnisse für jede Probe zu erzielen.

Zertifizierung: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.

Zubehördetails:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Bezeichnung:
    NEXTFLEX™ Rapid Dir RNA-Sequenz-Autokit 2.0
  • No. of reactions:
    96

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.