NEXTFLEX™ Rapid Directional RNA-Sequence 2.0 Kits
Das NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Sequence Kit 2.0 dient der Vorbereitung gerichteter, strangspezifischer RNA-Bibliotheken für die Sequenzierung mit Illumina®-Sequenzierern.
- Hohe Abdeckungsgleichmäßigkeit bei geringer Duplikationsrate Optimiert für 5 ng bis 5 µg Gesamt-RNA, inklusive Reverse-Transkriptase- und Cleanup-/Größenauswahl-Beads Einfaches Protokoll, validiert mit NEXTFLEX® Poly(A)-Beads 2.0 und dem NEXTFLEX® RiboNaut™ rRNA-Depletionskit (Mensch, Maus, Ratte) Entwickelt für die Verwendung mit NEXTFLEX® RNA-Seq 2.0. Einzigartige Dual-Index-Barcodes ermöglichen ein breites Multiplexing-Spektrum (2 bis 1.526 Proben in einem Lauf) Automatisiert auf den Sciclone® G3 NGSx- und Zephyr® G3 NGS-Workstations
Das NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Seq Kit 2.0 enthält Reverse Transkriptase, die notwendigen Reagenzien zur Bibliotheksvorbereitung sowie optimierte Cleanup-/Größenauswahl-Beads für zuverlässige Leistung. Das Kit beinhaltet ein einfaches Protokoll zur Bibliotheksvorbereitung, das mit den NEXTFLEX® Poly(A)-Beads 2.0 und dem NEXTFLEX® RiboNaut™ rRNA-Depletion Kit (Mensch, Maus, Ratte) getestet wurde, um Gesamt-RNA als Input zu verwenden. Das NEXTFLEX® Rapid Directional RNA-Seq Kit 2.0 ist für die Verwendung mit NEXTFLEX® RNA-Seq 2.0 Unique Dual Index Barcodes (6,25 μm) konzipiert, die farblich ausgeglichen sind und proprietären Reinheits-Qualitätskontrollen unterzogen wurden, um zuverlässige Sequenzierungsergebnisse für jede Probe zu erzielen.
Certifications: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
- Bezeichnung:NEXTFLEX™ Rapid Dir RNA-Sequenz-Kit 2.0
- No. of reactions:8
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.