AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ Universalblocker, 8,
Artikelnr. BIOONOVA-5143231
Marketsource
Anbieter:   Revvity
NEXTFLEX™ Universal Blockers
Artikelnr. BIOONOVA-5143231
Anbieter:  Revvity
Marketsource
CAS Nummer:  
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ Universal Blockers
NEXTFLEX™ Universalblocker, 8,
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Die NEXTFLEX™ Universalblocker blockieren unspezifische Hybridisierung, erhöhen die Spezifität und reduzieren die Sequenzierungskosten. Sie sind mit allen Ligations- und Tagmentations-Workflows für Illumina® kompatibel.
  • Wirksam beim Blockieren von Single-Index- oder Dual-Index-Bibliotheken Kompatibel mit allen NEXTFLEX™-Barcodes und allen anderen ligations- und tagmentationsbasierten Workflows für Illumina®-Sequenzierungsplattformen Vereinfacht und reduziert die Kosten der Zielerfassung ohne Leistungseinbußen 96 Barcode-Blocker verfügbar
Während der Targetanreicherung können Adapter mit dem komplementären Adaptersequenzstrang eines anderen Bibliotheksmoleküls interagieren. Die NEXTFLEX™ Universalblocker verhindern diese Konkatemerisierung von Bibliotheksmolekülen. Durch die Blockierung dieser komplementären Adaptersequenzinteraktion verbessert sich die Anzahl der On-Target-Reads deutlich und die Anreicherungstiefe nimmt zu. Die NEXTFLEX™ Universalblocker sind für die Verwendung mit indexierten Adaptern für Illumina-Sequenzierungsplattformen konzipiert. Sie blockieren effektiv einfach- oder dualindexierte Bibliotheken, ohne von der Indexlänge oder dem Vorhandensein eines eindeutigen molekularen Indexes (UMI) beeinflusst zu werden. Die NEXTFLEX Universalblocker sind kompatibel mit ligationsbasierten Workflows wie NEXTFLEX™ oder Illumina Trusequence Library Prep Kits. Sie sind außerdem kompatibel mit tagmentationsbasierten Workflows wie Illumina Nextera Library Prep Kits.
Certifications: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    NEXTFLEX™ Universalblocker
  • No. of reactions:
    8
Spezifikationen