NEXTFLEX™ UDI Barcodes
Product Details & Documents
Die NEXTFLEX® Unique Dual-Index-Barcodes sind Barcode-Adapter, die mit Vorbereitungskits für Single- oder Paired-End-Read-Sequenzierungsbibliotheken verwendet werden können, die für die Sequenzierung auf Illumina®-Plattformen entwickelt wurden.
- 384 UDI-Adapter zur Minimierung von Probenfehlzuordnungen durch Index-Hopping Einzigartige Dual-Index-Adapter für das Multiplexing von bis zu 384 Bibliotheken für Illumina®-Sequenzierungsplattformen Minimieren Index-Hopping und Signalausbreitung, die während der Sequenzierung auftreten können Jede Charge der einzigartigen NEXTFLEX® Dual-Index-Barcodes wird durch Sequenzierung auf Indexreinheit geprüft Kompatibel mit Paired-End- und Single-Read-Sequenzierung Kompatibel mit den NEXTFLEX® Universalblockern
Die NEXTFLEX® Unique Dual-Index-Barcodes verwenden zwei einzigartige 8-nt-Indizes auf jedem UDI-Adapter. Die 8-nt-Indizes sind über die gesamte Serie hinweg mit einer Hamming-Distanz von mindestens drei ausgelegt, um eine Fehlerkorrektur zu ermöglichen. Gemusterte Durchflusszellen, wie sie auf den Illumina® NovaSeq®- und HiSeq® 3000/4000-Plattformen zu finden sind, weisen nachweislich eine erhöhte Rate an Probenfehlzuordnungen während der Sequenzierung auf.
Die Verwendung von Adaptern mit einzigartigen Dual-Index-Sequenzen verhindert, dass solche Fehlzuordnungen in den finalen Datensätzen erscheinen, und gewährleistet so höchste Datenintegrität. Die NEXTFLEX® Unique Dual-Index-Barcodes sind Barcode-Adapter für die Sequenzierung auf Illumina®-Plattformen und gewährleisten Datensicherheit bei Sequenzierungsanwendungen. Multiplexing mit NEXTFLEX® Unique Dual-Index-Barcodes erhöht die Skalierbarkeit und senkt gleichzeitig die Kosten, da bis zu 384 Bibliotheken in einer einzigen Fließzellenspur zusammengefasst werden können.
Zertifizierung: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:NEXTFLEX™ UDI Barcodes (97 - 192)
- No. of reactions:192
Spezifikationen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.