AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ kleine RNA Sequenz V4 (193-288), 96,
Artikelnr. BIOONOVA-5132-43
Marketsource
Anbieter:   Revvity
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
Artikelnr. BIOONOVA-5132-43
Anbieter:  Revvity
Marketsource
CAS Nummer:  
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ Small RNA Sequence V4 Kits
NEXTFLEX™ kleine RNA Sequenz V4 (193-288), 96,
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Das NEXTFLEX™ Small RNA-Sequenzierungskit V4 ermöglicht Laboren, den Bias in ihren Illumina® Small RNA-Sequenzierungs-Workflows zu reduzieren und gleichzeitig ein vollständig gelfreies Protokoll zu nutzen, selbst bei geringem Probeneingang.
  • Vollständig gelfreies Protokoll aus gereinigter miRNA oder 1 ng Gesamt-RNA Automatisiert auf den Sciclone® G3 NGSx, Sciclone G3 NGSx iQ™ und den Zephyr® G3 NGS-Workstations Zum Patent angemeldete Technologie, optimiert für anspruchsvolle Proben wie Plasma oder Serum, einschließlich Exosomen Außergewöhnliche miRNA-Entdeckung Sequenzierfähige Bibliotheken in ~6 Stunden Multiplexing von bis zu 384 Proben Ein Automatisierungsprotokoll ist verfügbar
Das NEXTFLEX™ Small RNA-Sequenzierungskit V4 nutzt eine zum Patent angemeldete Technologie und bietet eine vollständig gelfreie Lösung zur Vorbereitung kleiner RNA-Bibliotheken für Illumina-Sequenzierungsplattformen. Unser Ansatz zur Reduzierung des Bias umfasst die Optimierung der Ligationsreaktion und die Verwendung von Dimer-Reduktions-Oligonukleotiden. Diese Änderungen führen zu einem geringeren Bias im Vergleich zu Standardprotokollen. Das NEXTFLEX™ Small RNA-Sequence Kit V4 ermöglicht die Vorbereitung sequenzierungsbereiter Bibliotheken mit einem vereinfachten Workflow in ca. 6 Stunden und mit nur 1 ng Gesamt-RNA. Die mit diesem Kit erstellten Bibliotheken weisen einen höheren Anteil an Mapping-Reads und einzigartigen miRNAs auf als führende Wettbewerber. Der praktische, gelfreie Workflow des NEXTFLEX™ Small RNA-Sequence Kit V4 ermöglicht die Konstruktion von Bibliotheken aus ExoRNA. Mit diesem Workflow können Forscher eine hohe Anzahl von Reads erreichen, die mit reifer miRNA und Low-Adapter-Dimeren übereinstimmen, selbst mit den für Exosomenproben typischen sehr geringen miRNA-Inputs.
 : Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
 :
 :
 :
 : Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    NEXTFLEX™ kleine RNA Sequenz V4 (193-288)
  • No. of reactions:
    96
Spezifikationen