NEXTFLEX™ RNA-Sequence 2.0 UDI Barcodes
Product Details & Documents
Die NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI-Barcodes dienen der Erstellung multiplexierter Single- und Paired-End-cDNA-Bibliotheken aus Gesamt-RNA, mRNA-angereicherter RNA oder rRNA-depletierter RNA für Illumina-Plattformen.
- UDI-Barcodes für das Multiplexing von RNA-Sequenzbibliotheken Kompatibel mit Paired-End- und Single-Read-Sequenzierung Jede Charge wird durch Sequenzierung auf Indexreinheit und Funktionalität geprüft
Die einzigartigen NEXTFLEX™ Dual-Index-Barcodes enthalten zwei eindeutige Indizes auf jedem Adapter mit einer Hamming-Distanz von mindestens drei über die gesamte Serie hinweg, um eine Fehlerkorrektur zu ermöglichen. Die einzigartigen Dual-Index-RNA-Sequenz-Barcodes von NEXTFLEX™ eignen sich für PCR-freie RNA-Sequenzierungsanwendungen. Gemusterte Durchflusszellen der Plattformen Illumina® Novasequence®, Hisequence® 3000/4000 und Hisequence® X weisen während der Sequenzierung eine erhöhte Rate an Probenfehlzuordnungen auf. Die Verwendung von Adaptern mit einzigartigen Dual-Index-Sequenzen verhindert, dass solche Fehlzuordnungen in den finalen Datensätzen erscheinen, und gewährleistet so höchste Datenintegrität. Jede Charge wird durch Sequenzierung auf Indexreinheit und Funktionalität geprüft.
Zertifizierung: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:NEXTFLEX™ RNA-Sequenz 2.0 UDI Barcodes (1-24)
- No. of reactions:48