[EN]MICROLOOP 10UL PL RED 20BAG 1 * 1.000 ST
Artikelnr. MEDWMW71020
Lieferant: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
New Product
[EN]MICROLOOP 10UL PL RED 20BAG 1 * 1.000 ST
Artikelnr. MEDWMW71020
Lieferant: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
New Product
Frequently Bought Together
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
Einwegküvetten
Lieferant: Brand
Pasteur-Pipetten
Lieferant: RATIOLAB
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Loops, disposable, Microloops
Lieferant: MEDICAL WIRE EQUIPMENT