TechniCloth® Reinraumtücher
Product Details & Documents
TechniCloth® wipes are made from a hydroentangled, non woven blend of 55% cellulose and 45% polyester. This fabric blend combines the highly absorbent properties of a natural fibre with the cleanliness and strength of a synthetic wipe.
- Designed for general purpose wiping where economy and cleanliness are of critical importance
- Ideal for applications where high absorbency and low extractables are prime considerations
- Excellent for picking up aqueous spills
With low particle counts, low extractable levels and solvent compatibility, TechniCloth® is ideal for general wiping and spill control in controlled environments.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M 4.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Achtung! Bitte beachten: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Dokumente
Spezifikationen
- Verpackt:300 Tücher/Beutel
- Bezeichnung:TX609
- L×B:230×230 mm
- Seq:11
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,01 g/m²
- Fasern (>100 µm):55000/m²
- Partikelabgabe (0,5 - 5 µm) - ASTM E2090 Test:20×10⁶/m²
- Absorptionsrate:<0,3 s
- Ionen - Natrium:34 ppm
- Cat. No.:TEXWTX609_U
- Modell:TechniCloth®
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,03 g/m²
- Ionen - Kalium:1,0 ppm
- Partikelabgabe (5 - 100 µm) - ASTM E2090 Test:0,997×10⁶/m²
- Absorptionsvermögen:360 ml/m²
- Grundgewicht:69 g/m²
- Ionen - Chlorid:16 ppm
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.