ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA636D01015C21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 1P2C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard F rontscheibe und Seitenwände: Reverso + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Ve 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA636D01015C21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE