ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA636B00026C21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 392 Smart Konfiguration der filter: 2C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Reverso + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Trespa TopLab PLUS Stromversorgung: EU Version: 1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA636B00026C21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE