ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas St 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA616I03022B21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 1P1C1P Filtrationsfehleralarm: F Rückseite: Transpar ent Frontscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + linke Abfallschleuse Arbeitsplatte: Arbeitsplatte aus Glas St 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA616I03022B21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE