ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 2C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: V1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA616B00023D21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 2C Rückseite: Transparent Frontscheibe und Seitenwän de: Klappbare Frontscheibe + rechte Abfallschleuse Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: V1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA616B00023D21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE