ContactUsLinkComponent
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: V1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA616A01011D21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Modell Technologie: Filterabzüge Captair 391 Smart Konfiguration der filter: 1C Filtrationsfehleralarm: S Rückseite: Standard Fro ntscheibe und Seitenwände: Klappbare Frontscheibe + Standard Arbeitsplatte: Edelstahl Stromversorgung: EU Version: V1 1 * 1 ST
Artikelnr. ERLAAA616A01011D21
Lieferant:  ERLAB CAPTAIRE