ICP Multielement Standardlösung XVI zertifiziertes Referenzmaterial Certipur 1 * 100 mL
Artikelnr. 1.04453.0100
Lieferant: Merck
New Product
ICP Multielement Standardlösung XVI zertifiziertes Referenzmaterial Certipur 1 * 100 mL
Artikelnr. 1.04453.0100
Lieferant: Merck
New Product
Frequently Bought Together
Pasteur-Pipetten
Lieferant: RATIOLAB
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
CalVer B concentrate and water
Lieferant: Hach
Multi-element QC-21 check standard solution, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific