ContactUsLinkComponent
Kühlleistung: 1500 Watt bei +20°C Wasservorlauftemperatur und max. +32°C Umgebungstemperatur, Einstellbarer Temperaturbereich: +16°C bis +22°C möglich, Pumpenleistung: 5 l/min. bei 5,0 bar, Förderdruck: max. 7,0 bar, Tankinhalt: 15 l, Anschlüsse : ⅜“ 1 * 1 ST
Artikelnr. COOL1-100485
Lieferant:  COOLIKE REGNERY
Kühlleistung: 1500 Watt bei +20°C Wasservorlauftemperatur und max. +32°C Umgebungstemperatur, Einstellbarer Temperaturbereich: +16°C bis +22°C möglich, Pumpenleistung: 5 l/min. bei 5,0 bar, Förderdruck: max. 7,0 bar, Tankinhalt: 15 l, Anschlüsse : ⅜“ 1 * 1 ST
Artikelnr. COOL1-100485
Lieferant:  COOLIKE REGNERY
Frequently Bought Together