Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Chiro clogs special with straps, 43, Grün
Catalog # SCRR32471-00-00.68
Supplier: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Catalog # SCRR32471-00-00.68
Supplier: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Jump to:
Product Details & Documents
Antistatischen Chiro Clogs aus PU.
- Wasch- und desinfizierbar bis 85 °C
- Belüftungslöcher für ausgezeichnete Belüftung
- Sohle mit bewährtem Profil
- Weicher Fersenauftritt
- Anatomisches Fußbett mit Zehengreifer
- Klappbarer und verstellbarer Fersenriemen
Für hygienisch anspruchsvolle Bereiche, wie z.B. Kliniken, Hygienebereiche, Forschung oder Pharma-Industrie, geeignet.
Farbe: Grün
Certifications: EN ISO 20347:2007
Specifications
- Schuhgröße:43
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Chiro clogs special with straps
- Seq:13