Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special | Avantor
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Chiro clogs special with straps, 42, Grün
Artikelnr. SCRR32471-00-00.67
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Artikelnr. SCRR32471-00-00.67
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Chiro clogs special with straps, 42, Grün
Preis
40,69 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAAR
Product Details & Documents
Antistatischen Chiro Clogs aus PU.
  • Wasch- und desinfizierbar bis 85 °C
  • Belüftungslöcher für ausgezeichnete Belüftung
  • Sohle mit bewährtem Profil
  • Weicher Fersenauftritt
  • Anatomisches Fußbett mit Zehengreifer
  • Klappbarer und verstellbarer Fersenriemen
Für hygienisch anspruchsvolle Bereiche, wie z.B. Kliniken, Hygienebereiche, Forschung oder Pharma-Industrie, geeignet.
Farbe: Grün
Zertifizierung: EN ISO 20347:2007
Spezifikationen
  • Schuhgröße:
    42
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Chiro clogs special with straps
  • Seq:
    12
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.