Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Chiro clogs special with straps, 40, Grün
Artikelnr. SCRR32471-00-00.65
Anbieter: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Artikelnr. SCRR32471-00-00.65
Anbieter: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Springe zu:
Product Details & Documents
Antistatischen Chiro Clogs aus PU.
- Wasch- und desinfizierbar bis 85 °C
- Belüftungslöcher für ausgezeichnete Belüftung
- Sohle mit bewährtem Profil
- Weicher Fersenauftritt
- Anatomisches Fußbett mit Zehengreifer
- Klappbarer und verstellbarer Fersenriemen
Für hygienisch anspruchsvolle Bereiche, wie z.B. Kliniken, Hygienebereiche, Forschung oder Pharma-Industrie, geeignet.
Farbe: Grün
: EN ISO 20347:2007
Spezifikationen
- Schuhgröße:40
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Chiro clogs special with straps
- Seq:10
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.