Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special | Avantor
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Chiro clogs special with straps, 38, Grün
Artikelnr. SCRR32471-00-00.63
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Artikelnr. SCRR32471-00-00.63
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Berufsschuhe, Clogs, Chiro Clogs Special
Chiro clogs special with straps, 38, Grün
Preis
40,69 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAAR
Product Details & Documents
Antistatischen Chiro Clogs aus PU.
  • Wasch- und desinfizierbar bis 85 °C
  • Belüftungslöcher für ausgezeichnete Belüftung
  • Sohle mit bewährtem Profil
  • Weicher Fersenauftritt
  • Anatomisches Fußbett mit Zehengreifer
  • Klappbarer und verstellbarer Fersenriemen
Für hygienisch anspruchsvolle Bereiche, wie z.B. Kliniken, Hygienebereiche, Forschung oder Pharma-Industrie, geeignet.
Farbe: Grün
 : EN ISO 20347:2007
Spezifikationen
  • Schuhgröße:
    38
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Chiro clogs special with straps
  • Seq:
    06