[EN]ICP MULTI-ELEMENT STANDARD- 4 COMPON 1 * 100 mL
Catalog # CMPLRM113433L1
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]ICP MULTI-ELEMENT STANDARD- 4 COMPON 1 * 100 mL
Catalog # CMPLRM113433L1
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
1,2-Dimethoxyethan wasserfrei, 99,5% 1 * 2 L
Supplier: Merck
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Benzonitril 99+% für die Spektroskopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
[EN]ICP MULTI-ELEMENT STANDARD- 8 COMPON 1 * 100 mL
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% zur Analyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril 99.9%, ECD getestet für die Rückstandsanalyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilisiert, rein
Supplier: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan
Supplier: Roth Carl
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Supplier: PanReac AppliChem
Isoamylalkohol ≥98,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Supplier: MACRON AVANTOR BRAND