[EN]V26 WEAR METALS 100 µG/G 75 CST HYDR 1 * 100 g
Artikelnr. PROOGV26-100-100G
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
New Product
[EN]V26 WEAR METALS 100 µG/G 75 CST HYDR 1 * 100 g
Artikelnr. PROOGV26-100-100G
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
New Product
Frequently Bought Together
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Eisen-Standardlösung, 1.000 mg/l Fe in 2%iger Salzsäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
pH buffer solutions, NIST traceable, Orion™
Lieferant: Thermo Orion
Ammoniaklösung 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumdichromat, Certipur®, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandard 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Lieferant: Mettler - Toledo
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® Pufferlösungen, Sekundärstandards
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Natrium 1.000 mg/L in Wasserstandard für die Ionenchromatographie, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
Trübungsstandards, Formazin
Lieferant: VWR Chemicals