Antibiotic Sensitivity Discs
Antibiotic sensitivity disc are used to determine the effectivness of an antibiotic against a microorganism as a guide to antibiotic therapy.
The disc consist of a specific concentration of an antibiotic in mcg which is tested against a microorganism of a standard density, swabbed uniformly on an appropriate media following overnight incubation.
The antibiotic is impregnated on a filter paper disc in specified concentration. Both sides of the disc are printed with name and concentration for easy identification.
- VE:50
- Bezeichnung:Nystatin, 100 units
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.