[EN]6 COMPONENTS: 100MG/L EACH 1 * 5 Ampull
Artikelnr. CMPLRD0619361.5
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]6 COMPONENTS: 100MG/L EACH 1 * 5 Ampull
Artikelnr. CMPLRD0619361.5
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Schiff-Reagenz für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥98%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
UltraClear® für die Histologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Natriumhypochlorit (12% Cl₂) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Teststreifen, Nitrat/Nitrit, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Formaldehyd 36% in wässriger Lösung stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Testkits, photometrisch, Ammonium, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY