AuftragsverfolgungKontakt
Antibiotic Sensitivity Discs | Avantor
Antibiotic Sensitivity Discs
Azlocillin, 30 mcg, 50
Artikelnr. HIMESD094-5X50DS
Anbieter:   HIMEDIA
Antibiotic Sensitivity Discs
Artikelnr. HIMESD094-5X50DS
Anbieter:  HIMEDIA
CAS Nummer:  
Antibiotic Sensitivity Discs
Azlocillin, 30 mcg, 50
CAS Nummer:  
Preis
23,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Antibiotic sensitivity disc are used to determine the effectivness of an antibiotic against a microorganism as a guide to antibiotic therapy.
The disc consist of a specific concentration of an antibiotic in mcg which is tested against a microorganism of a standard density, swabbed uniformly on an appropriate media following overnight incubation.
The antibiotic is impregnated on a filter paper disc in specified concentration. Both sides of the disc are printed with name and concentration for easy identification.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    50
  • Bezeichnung:
    Azlocillin, 30 mcg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.