[EN]HYDROQUINONE 0.1% IN METHANOL 1 * 10 Ampull
Artikelnr. CMPLRD1129835.10
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]HYDROQUINONE 0.1% IN METHANOL 1 * 10 Ampull
Artikelnr. CMPLRD1129835.10
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumhydroxid 85,0-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Indikatorpapier, 1 - 14, Rota
Lieferant: VWR Chemicals
ph-Teststreifen für gefärbte Proben, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, Chlor-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Nickel-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Reagenzien in Tabletten Form für photometrische Bestimmung von Chlor
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Alcometer Brennstoffzellen-Atemalkoholtester
Lieferant: SURESCREEN