Deckgläser 30 x 30 mm, kontrollierte Dicke 0,17 0,01 mm . SONDERGRÖSSE - keine Rücknahme 1 * 1.000 ST
HECH92101400230
New Product
Deckgläser 30 x 30 mm, kontrollierte Dicke 0,17 0,01 mm . SONDERGRÖSSE - keine Rücknahme 1 * 1.000 ST
HECH92101400230
New Product
Frequently Bought Together
Safety lancets, BD Microtainer® QuikHeel™
: BD Medical
Transport swabs, Transwab®
: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
[EN]SLIDE FILING CABINET 1 * 1 ST
: Epredia
Insyte™ Autoguard™ IV-Katheter
: BD Medical
Zählkammern, Thoma
: MARIENFELD
Deckgläser
: MARIENFELD
Biopsie-/Einbettkassetten, Microsette™ M503
: Simport Scientific
Gerinnungsröhrchen, VACUETTE®
: Greiner Bio-One