AuftragsverfolgungKontakt
Pufferkapseln
pH-Pufferkapseln, GPH 4, Menge: 5 Kapseln, 4.0, Rot, 1 SET
Artikelnr. GRSG602614
Anbieter:   Greisinger
Pufferkapseln
Artikelnr. GRSG602614
Anbieter:  Greisinger
CAS Nummer:  
Pufferkapseln
pH-Pufferkapseln, GPH 4, Menge: 5 Kapseln, 4.0, Rot, 1 SET
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Kostengünstige Alternative: Pufferkapseln und Arbeitssets: Mit Pufferkapseln können Sie auf kostengünstigste Weise eine 100-ml-Pufferlösung herstellen. Ein besonderer Vorteil der Kapseln ist, dass sie mehrere Jahre länger haltbar sind als gebrauchsfertige Lösungen.
Die Kapseln werden in einem praktischen Anwendungsset angeboten: Der kostengünstigste Einstieg mit allem, was Sie für einen erfolgreichen Start in die pH-Messung benötigen, inklusive Reinigungslösung und KCL100-Lager-/Ersatzelektrolyt.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 SET
  • Farbe:
    Rot
  • Bezeichnung:
    pH-Pufferkapseln, GPH 4, Menge: 5 Kapseln
  • pH-Wert:
    4.0
Spezifikationen