RBB-Puffer
RBB Buffer, 1000 ml, 1.000 mL
Artikelnr. OMEGRBB-1000
Anbieter: OMEGA BIO-TEK
Jump to:
Product Details & Documents
Caution: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Specifications
Specifications
- VE:1.000 mL
- Bezeichnung:RBB Buffer, 1000 ml