Alphasterile Kits
Product Details & Documents
Steriler Overall mit Stehkragen, Kapuze und Überstiefeln.
- Hergestellt in einer Anlage, die nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 arbeitet
- Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 5
Overall mit Stehkragen:
GMP-Klasse A und B, reinraumkompatibel mit ISO-Klasse 4 und 5
Zweilagiger Stehkragen bietet sicheren Sitz im Halsbereich
Reißverschlussklappe mit doppelseitigem Klebeband verhindert Eindringen und Austreten von Partikeln
Fusselarmer, antistatischer Stoff, geeignet für die Handhabung bei Chemotherapie
Elastische Daumenschlaufen
Rückengummi zur Vermeidung von Blasebalgeffekt
Kapuze:
Latexfreier, geschlossener, elastischer Gesichtsausschnitt für bequeme Passform
Extralange Passe für zusätzlichen Schutz
Dreiteiliges Kapuzendesign zur Minimierung der Hautbelastung
Überschuhe:
Extra lange Kniehöhe
Zwei Bänder für zusätzliche Sicherheit
Rutschfeste PU-Sohle
Verpackung: 1 Set (Kapuze/Overall/Stiefel) pro versiegeltem Innenbeutel. 1 Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel. 40 Außenbeutel pro Kartonauskleidung mit Bändern (S bis XXL). 35 Sets pro Karton (3XL).
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:XL
- Verpackt:40/Packung
- Steril:+
- Farbe:Weiß
- Seq:04
- Cat. No.:ISOF80551XL
- Reinraumklasse:10/ISO 4
- Verschlussart:Reißverschluss
- Antistatisch:+