ContactUsLinkComponent
PILZ® Heizhaube Classic Line Serie G2H mit gehäkelten Außenmantel Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 2.500 W Max. zulässige Betriebstemperatur 900°C Für Kolbengrösse 6.000 ml. Gerä 1 * 1 ST
Artikelnr. WINKWHG2006000DE
Lieferant:  WINKLER
New Product
PILZ® Heizhaube Classic Line Serie G2H mit gehäkelten Außenmantel Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 2.500 W Max. zulässige Betriebstemperatur 900°C Für Kolbengrösse 6.000 ml. Gerä 1 * 1 ST
Artikelnr. WINKWHG2006000DE
Lieferant:  WINKLER
New Product
Frequently Bought Together