AuftragsverfolgungKontakt
Computer für Laborgeräte
PC Dell Optiplex XE4 Tower - Processor Intel Core i7-12700 (8+4C - Up to 4,90 GHz); 16 GB DDR4 Memory - 1TB SSD; VGA Port - 2X Serial Ports - DVD+/-RW; 2,5 Gb PCIe card (2nd LAN); Mouse and International English keyboard; Dell 3 years ProSupport Next Business Day On-Site warranty; 2 years Full LabService support; 12 MUI languages preloaded (EN, DE, FR, IT, NL, SE, DK, SU, NO, ES, PT, PL); Windows 11 IoT Ent. 2024 LTSC Value license operating system
  906-0250
Computer für Laborgeräte
  906-0250
Computer für Laborgeräte
Computer für Laborgeräte
PC Dell Optiplex XE4 Tower - Processor Intel Core i7-12700 (8+4C - Up to 4,90 GHz); 16 GB DDR4 Memory - 1TB SSD; VGA Port - 2X Serial Ports - DVD+/-RW; 2,5 Gb PCIe card (2nd LAN); Mouse and International English keyboard; Dell 3 years ProSupport Next Business Day On-Site warranty; 2 years Full LabService support; 12 MUI languages preloaded (EN, DE, FR, IT, NL, SE, DK, SU, NO, ES, PT, PL); Windows 11 IoT Ent. 2024 LTSC Value license operating system
1 * 1 ST
Die PC´s und Zubehör sind vorkonfiguriert basierend auf den Anforderungen der meisten Laborgeräte. Insbesondere für unsere Hitachi HPLC Anlagen sind alle Spezifikationen bestens erfüllt und ideal für den Umgang mit dessen Software geeignet. Außerdem bieten wir Pakete mit bereits vorinstallierter Chromatographie Software OpenLab CDS EZChrom Edition und passender Trial-Version an, sodass nur der passende Hitachi HPLC Treiber Installiert werden muss. Hinzu kommen drei Jahre volle Herstellergarantie sowie technischer Support.
  • Optimierte Konfigurationen für Chromatographie Daten Systeme (CDS) - VWR® Hitachi ChromAssist, DataApex ClarityVA sowie Agilent Openlab
  • Bezeichnung:
    PC Dell Optiplex XE4 Tower - Processor Intel Core i7-12700 (8+4C - Up to 4,90 GHz); 16 GB DDR4 Memory - 1TB SSD; VGA Port - 2X Serial Ports - DVD+/-RW; 2,5 Gb PCIe card (2nd LAN); Mouse and International English keyboard; Dell 3 years ProSupport Next Business Day On-Site warranty; 2 years Full LabService support; 12 MUI languages preloaded (EN, DE, FR, IT, NL, SE, DK, SU, NO, ES, PT, PL); Windows 11 IoT Ent. 2024 LTSC Value license operating system
  • Seq:
    09
Complementary Products
  •  
    Bezeichnung
  • 906-0230
    HP® printer, colour, LaserJet Pro M252n
    1 * 1 ST - 299,00 €
  • HPLCLSPHLM203DN
    HP® printer, LaserJet P2035
    1 * 1 ST - 251,00 €
  • 906-0228
    HP® printer, Officejet 6100
    1 * 1 ST - 263,00 €