Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Aquarienkästen
Aquariumgefäß, 100×100×100 mm
Artikelnr. MARI4204107
Anbieter:   MARIENFELD
Aquarienkästen
Artikelnr. MARI4204107
Anbieter:  MARIENFELD
Aquarienkästen
Aquarienkästen
Aquariumgefäß, 100×100×100 mm
Preis
14,27 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aquarienkästen für großer Einsatzbereich. Aus Soda-Kalkglas, klar.
  • Stärke, dickwandig
  • Geschliffener Rand
  • Für Anwendungen ohne hohe Anforderungen an thermische Stabilität
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Aquariumgefäß
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    100×100×100 mm