[EN]RACK FOR DHIA 35 ML TUBES 1 * 30 ST
Artikelnr. CAPI29077108
Lieferant: Capitol Europe
New Product
[EN]RACK FOR DHIA 35 ML TUBES 1 * 30 ST
Artikelnr. CAPI29077108
Lieferant: Capitol Europe
New Product
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
Reagenz- und Probenröhrchen
Lieferant: Greiner Bio-One
VWR®, Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, mit flachem Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Probenlöffel
Lieferant: VWR Collection
Cell culture flasks, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Eppendorf® Protein LoBind® Microcentrifuge Tubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF