[EN]VIAL 270ML PP WHITE FLIP-TOP HIGH M1 1 * 120 ST
Artikelnr. 216-4910
Lieferant: Capitol Europe
New Product
[EN]VIAL 270ML PP WHITE FLIP-TOP HIGH M1 1 * 120 ST
Artikelnr. 216-4910
Lieferant: Capitol Europe
New Product
Frequently Bought Together
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Überstiefel, Tyvek® 500, Modelle POBA / POB0
Lieferant: DuPont
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Chlor, Reagenzien für Photometer
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF