[EN]VIAL 343ML PP WHITE FLIP-TOP CDT-CLE 1 * 90 ST
Artikelnr. 216-4906
Lieferant: Capitol Europe
New Product
[EN]VIAL 343ML PP WHITE FLIP-TOP CDT-CLE 1 * 90 ST
Artikelnr. 216-4906
Lieferant: Capitol Europe
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Homogenisationsbeutel
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
VWR® Einweg-Spatel, PP
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Trockennährböden
Lieferant: Merck
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
Zubehör für Cimarec+™ und SuperNuova+™ Serie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific