[EN]VIAL 77ML FLIP-TOP COLOURLESS 1 * 400 ST
Artikelnr. CAPI29076956
Lieferant: Capitol Europe
New Product
[EN]VIAL 77ML FLIP-TOP COLOURLESS 1 * 400 ST
Artikelnr. CAPI29076956
Lieferant: Capitol Europe
New Product
Frequently Bought Together
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Zentrifugenröhrchen, metallfrei, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Petrischalen, PS
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Kappe
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF