[EN]VIAL 50ML MLP W. FLIPTOP F. QUALITY 1 * 500 ST
Artikelnr. 216-0876
Lieferant: Capitol Europe
New Product
[EN]VIAL 50ML MLP W. FLIPTOP F. QUALITY 1 * 500 ST
Artikelnr. 216-0876
Lieferant: Capitol Europe
New Product
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Probenlöffel
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Homogenisationsbeutel
Lieferant: VWR Collection
Wasserstoffperoxid 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
Abklärflaschen mit Schraubverschluss und Hahn
Lieferant: KARTELL
VWR®, Zentrifugenröhrchen, metallfrei, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
Sterilin® Dippas® Milk Dippers
Lieferant: Sterilin