[EN]VIAL 55ML PP FLIP-TOP HIGH PROFILE V 1 * 400 ST
Artikelnr. CAPI29076867
Lieferant: Capitol Europe
New Product
[EN]VIAL 55ML PP FLIP-TOP HIGH PROFILE V 1 * 400 ST
Artikelnr. CAPI29076867
Lieferant: Capitol Europe
New Product
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Lieferant: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR® M40, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Lieferant: VWR Collection
Serologische Pipetten, Stripette™
Lieferant: Corning
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen, leistungsstark
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
pH indicator strips, colour bonded, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR Collection
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat 98,5-101,0% für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals