AuftragsverfolgungKontakt
Dichtbänder | Avantor
Dichtbänder
Dichtband, ContaineriSEAL™, Weiß, 25,4 mm
Artikelnr. DIVECSEAL-XLW
Anbieter:   DIVERSIFIED BIOTECH
Dichtbänder
Artikelnr. DIVECSEAL-XLW
Dichtbänder
Dichtbänder
Dichtband, ContaineriSEAL™, Weiß, 25,4 mm
Preis
149,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichtbänder in verschiedene Farben.
  • Verschiedene Größen
  • Temperaturbeständig
  • Chemikalienbeständig
Länge: 2,7 m
Spezifikationen
  • Breite:
    25,4 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Dichtband, ContaineriSEAL™
  • Seq:
    09