0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
E.coli-hcp, hergestellt aus zellkulturüberständen der e.coli -unterzelllinie w3110, fermentierung in mineralischem medium, 0.25 mg 1 * 0,25 mg
MSPPIP225
:
MARKET SOURCE PART PROCESS
E.coli-hcp, hergestellt aus zellkulturüberständen der e.coli -unterzelllinie w3110, fermentierung in mineralischem medium, 0.25 mg 1 * 0,25 mg
MSPPIP225
:
MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
VWR® Nährmedien, Gebrauchsfertig, in Flaschen
: VWR Chemicals
Environmental surface sampling bags, Whirl-Pak® Speci-Sponge®
: NASCO FORT ATKINSON
VWR® Trockenkulturmedien, Pulver
: VWR Chemicals
Ausgangsstoffe
: Merck
Trockennährböden
: Merck
Mini flip-top vial with 9 ml maximum recovery diluent, BPPFV9MRD
: 3M Food Safety
VWR® Nährmedien, Gebrauchsfertig, in Platten
: VWR Chemicals
Trockennährmedien
: LIOFILCHEM
Settle plates, gamma-irridiated, triple-bagged, ICR (isolator, cleanroom)
: MERCK LIFE SCIENCE
VWR® Scholten's Culture Medium for Detection of Somatic Coliphages
: VWR Chemicals
TERRENO IN PIASTRE TB X AGARDA 60 MM 1 * 20 ST
: LIOFILCHEM
VWR®, Umweltfreundliche 90-mm-Petrischalen
: VWR Chemicals
Terrific-Bouillon, Pulver
: VWR Chemicals
TBX AGAR 1 * 100 g
: LIOFILCHEM